Learn More
Kautex™ Flacons à large col en PEBD
Conçus avec une large ouverture facilitant le remplissage et le nettoyage. Les flacons à col large Kautex™ sont parfaits pour les liquides, les pâtes et les granulés.
Marque: Kautex™ 2000770532
Informations supplémentaires : Poids : 5.58000kg
Description
- Fabriqués en polyéthylène basse densité (PEBD) pour plus de flexibilité et de robustesse
- Flacons ronds, couleur translucide naturelle
- Idéals pour la distribution, l’envoi d’échantillons, les adhésifs, le transport et le stockage
- Comprend un bouchon à vis étanche
Spécification
Flacon à col large | |
Bouchon à vis | |
Distribution, envoi d’échantillons, expédition, transport, stockage | |
Bouchon | |
30,8mm | |
1Chaque |
128 mm | |
300 ml | |
Rond | |
PEBD | |
Bouchon à vis en PEBD | |
Non |