Learn More
Saint Gobain Life Sciences Bouchons à jupe rabattable en caoutchouc naturel
Utilisez ces bouchons pour une protection supplémentaire des extrémités des tubes pendant le transport, la manipulation et autres opérations durant lesquelles les tubes nécessitent une protection aussi bien interne que des extrémités. Les bouchons à jupe rabattable en caoutchouc naturel Saint Gobain Life Sciences offrent une excellente étanchéité.
Brand: Saint Gobain Life Sciences 407020-20
Code nomenclature Nacres: NB.17
Additional Details : Poids : 0.10800kg
Description
- Les bouchons sont flexibles et offrent un joint complet et une bonne adhérence
- Qualité gris-bleu : en caoutchouc naturel
- Résistance à la température de -35 à +70°C (120°C dans des conditions de chaleur humide)
Specifications
Bouchon à jupe rabattable | |
12.5 mm (H)/19 mm (H) | |
20/boîte |
19.4D | |
17.8 à 22.1 mm | |
Caoutchouc naturel |