Learn More
Saint Gobain Life Sciences Bouchons à jupe rabattable en caoutchouc naturel
Utilisez ces bouchons pour une protection supplémentaire des extrémités des tubes pendant le transport, la manipulation et autres opérations durant lesquelles les tubes nécessitent une protection aussi bien interne que des extrémités. Les bouchons à jupe rabattable en caoutchouc naturel Saint Gobain Life Sciences offrent une excellente étanchéité.
29.30€ - 82.65€
Code produit | Marque | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11704598
|
Saint Gobain Life Sciences
407018-20 |
11.5 mm (H)/20 mm (H) |
82.65€
20 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11784588
|
Saint Gobain Life Sciences
407013-50 |
10 mm (H)/20 mm (H) |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
11794588
|
Saint Gobain Life Sciences
407015-20 |
11 mm (H)/20 mm (H) |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
11714598
|
Saint Gobain Life Sciences
407020-20 |
12.5 mm (H)/19 mm (H) |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
11724598
|
Saint Gobain Life Sciences
40702510 |
18 mmH/25 mmH |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
11774588
|
Saint Gobain Life Sciences
407010-50 |
8.5 mm (H)/13 mm (H) |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
11734598
|
Saint Gobain Life Sciences
407030-05 |
22 mm (H)/27.5 mm (H) |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
- Bouchons flexibles offrant une étanchéité complète et une bonne adhésion
- Grade gris-bleu : en caoutchouc naturel
- Résistance thermique de -35 à +70°C (120°C en cas de chaleur humide)
Spécification
Caoutchouc naturel |