Learn More
BRAND™ Bouchons en caoutchouc naturel
Protège les liquides des contaminants extérieurs. Fournit un joint sûr.
Marque: BRAND™ 144397
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 0.09000kg
Description
- En caoutchouc naturel
- Couleur rouge
- 25/boîte
Spécification
Red | |
47 mm | |
25/PK |
40 mm | |
55 mm | |
Natural Rubber |