Learn More
Deutsch Neumann™ Bouchons en caoutchouc naturel
Pour une fermeture sûre et sécurisée des appareils de laboratoire. Les bouchons en caoutchouc naturel Deutsch Neumann™ conviennent à une utilisation générale.
0.20€ - 20.50€
Code produit | Marque | Diameter (Metric) Bottom | Couleur | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diameter (Metric) Bottom | Couleur | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10475801
|
Deutsch Neumann™
1010179 |
79mm | Gris | Solide |
20.50€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10199930
|
Deutsch Neumann™
1010187 |
87mm | Gris | Solide |
15.30€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10221731
|
Deutsch Neumann™
1011123 |
23 mm | Gris | 1 trou de 5 mm de diamètre |
0.80€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10534173
|
Deutsch Neumann™
1010294 |
94mm | Rouge | Solide |
20.35€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10711421
|
Deutsch Neumann™
1010210 |
10,5 mm | Rouge | Solide |
0.20€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10199980
|
Deutsch Neumann™
1011121 |
21 mm | Gris | 1 trou de 5 mm de diamètre |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
10068630
|
Deutsch Neumann™
1011118 |
18 mm | Gris | 1 trou de 4 mm de diamètre |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
10672791
|
Deutsch Neumann™
1011112 |
12,5 mm | Gris | 1 trou de 3 mm de diamètre |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
Description
- Conformes à la norme DIN 12 871
- Duromètre 40 Shore A
- Disponible dans une large gamme de tailles
- Disponible en gris ou rouge
Spécification
Caoutchouc naturel | |
40 Shore A |