Learn More
Abeba™ Chaussures 4086 Nature
Code produit. 15641458
Click to view available options
Dimensions:
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Conditionnement:
1 paire
Code produit. 15641458
Marque: Abeba™ 4086/36
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
La semelle ergonomique en liège recouverte de cuir est antistatique.
  • CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC
  • Velours
  • Bleu
  • Semelle extérieure antidérapante en caoutchouc spécial
  • Semelle ergonomique en liège recouverte de cuir
  • Traitement Sanitized
  • Propriétés antistatiques selon la norme DIN EN 61340
  • 2 sangles de coup de pied réglables
  • Attache de boucle
  • Sans métal
Especificaciones
Certifications/Conformité CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC
Couleur Bleu
Matériau de la semelle Liège, Caoutchouc
Matériau Velours
Dimensions 36
Caractéristiques de la semelle Antidérapant
Modèle 4086
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado