missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NCK2 Monoclonal Antibody (OTI4H7), TrueMAB™, OriGene

Code produit 17544674
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
30 μL
100 μL
Conditionnement:
30µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17544674 30 μL 30µL
17524674 100 μL -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 17544674 Fournisseur Origene Technologies Code fournisseur TA811057S

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

NCK2 Monoclonal antibody specifically detects NCK2 in Human samples. It is validated for Western Blot

Spécification

Antigène NCK2
Applications Western Blot
Classification Monoclonal
Clone OTI4H7
Concentration 1 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
Expression GLRX3
Numéro d’ordre du gène O76003
Alias de gène 4833426I10Rik; cytoplasmic protein NCK2; Grb4; growth factor receptor-bound protein 4; NCK adaptor protein 2; NCK2; Nck-2; NCKbeta; non-catalytic region of tyrosine kinase adaptor protein 2; noncatalytic region of tyrosine kinase, beta; SH2/SH3 adaptor protein NCK-beta
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Full length human recombinant protein of human GLRX3 produced in HEK293T cell.
Méthode de purification Affinity chromatography
Quantité 30 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 10539
Espèces cibles Human
Contenu et stockage -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Forme Liquid
Isotype IgG2b
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.