missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ NCOA7 Polyclonal Antibody

Code produit 13271369
Change view
Click to view available options
Quantité:
400 μL
Conditionnement:
100µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
13271369 400 μL 100µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 13271369 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur PA526543

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

NCOA7 Polyclonal Antibody for Flow, IHC (P), Western Blot

NCOA7 enhances the transcriptional activities of several nuclear receptors. It is involved in the coactivation of different nuclear receptors, such as ESR1, THRB, PPARG and RARA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène NCOA7
Applications Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Classification Polyclonal
Concentration 0.4 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule PBS with 0.09% sodium azide; pH 7.4
Expression NCOA7
Numéro d’ordre du gène Q6DFV7, Q8NI08
Alias de gène 140 kDa estrogen receptor-associated protein; 9030406N13Rik; dJ187J11.3; ERAP140; ESNA1; Estrogen nuclear receptor coactivator 1; estrogen receptor associated protein 140 kDa; Nbla00052; Nbla10993; Ncoa7; NCOA7-AS; Nuclear receptor coactivator 7; putative protein product of Nbla00052; putative protein product of Nbla10993; RGD1566426; TBC/LysM-associated domain containing 4; TLDC4
Symboles de gène(s) NCOA7
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène KLH conjugated synthetic peptide between 76-103 amino acids from the N-terminal region of human NCOA7.
Méthode de purification Protein A, Antigen affinity chromatography
Quantité 400 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 135112, 211329
Espèces cibles Human, Mouse
Contenu et stockage Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.