missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ NDE1 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Code produit 13435637
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μL
Conditionnement:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
13435637 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 13435637 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur PA531121

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

Recommended positive controls: IMR32. Predicted reactivity: Mouse (96%), Rat (96%), Zebrafish (80%), Xenopus laevis (82%), Dog (99%), Chicken (90%), Rhesus Monkey (100%), Bovine (94%). Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.

NDE1 is s a member of the nuclear distribution E (NudE) family of proteins. It is localized at the centrosome and interacts with other centrosome components as part of a multiprotein complex that regulates dynein function. NDE1 protein plays an essential role in microtubule organization, mitosis and neuronal migration. Mutations to the gene lead to Lissencephaly 4 (LIS4) and Microhydranencephaly (MHAC).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène NDE1
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Concentration 1 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule PBS with 1% BSA, 20% glycerol and 0.01% thimerosal; pH 7
Expression NDE1
Numéro d’ordre du gène Q9NXR1
Alias de gène 2810027M15Rik; AU042936; AW822251; HOM-TES-87; LIS1-interacting protein NUDE1; LIS1-interacting protein NUDE1, rat homolog; LIS4; MHAC; mNudE; NDE; NDE1; nuclear distribution gene E homolog 1; nuclear distribution gene E homolog 1 (A nidulans); nuclear distribution protein nudE homolog 1; NudE; nudE neurodevelopment protein 1; nudE nuclear distribution E homolog 1; nudE nuclear distribution gene E homolog 1; Nude1; rNudE
Symboles de gène(s) NDE1
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant protein encompassing a sequence within the center region of human NDE1. The exact sequence is proprietary.
Méthode de purification Antigen affinity chromatography
Quantité 100 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 54820
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.