missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NDUFB10 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Code produit 16854824 Tous les produits Proteintech Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
20 μL
150 μL
Conditionnement:
150µL
20µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
16854824 20 μL 20µL
16844824 150 μL 150µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 16854824 Fournisseur Proteintech Code fournisseur 155891AP20UL

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

NDUFB10 is an accessory subunit of the mitochondrial membrane respiratory chain NADH dehydrogenase (Complex I), that is believed not to be involved in catalysis. Complex I functions in the transfer of electrons from NADH to the respiratory chain. The immediate electron acceptor for the enzyme is believed to be ubiquinone. Complex I is composed of 45 different subunits.

Spécification

Antigène NDUFB10
Applications Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation
Classification Polyclonal
Concentration 0.18 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Expression NDUFB10
Numéro d’ordre du gène O96000, Q9DCS9
Alias de gène CI PDSW, Complex I PDSW, NDUFB10, PDSW
Symboles de gène(s) NDUFB10
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène NDUFB10 Fusion Protein Ag7922
Méthode de purification Antigen Affinity Chromatography
Quantité 20 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 4716, 681418, 68342
Espèces cibles Human, Mouse, Rat
Contenu et stockage -20°C
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.