Learn More
Néodyme(III) 2,4-pentanedionate, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11382278
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
Conditionnement:
10g
2g
Code produit. 11382278
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 013184.04
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 14589-38-9 | C15H21NdO6 | 441.57 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14589-38-9
Formule moléculaire C15H21NdO6
Poids moléculaire (g/mol) 441.57
Numéro MDL MFCD00013498
Clé InChI AZTDRGMPTCCVFW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme Neodymium acetylacetonate
CID PubChem 122177161
SMILES [Nd+3].CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Neodymium(III) 2,4-pentanedionate
Point de fusion 150°C to 152°C
Forme physique Poudre
Quantité 2 g
Notes de pourcentage du dosage (REO)
Nom IUPAC (Z)-4-hydroxypent-3-en-2-one ; néodyme
Poids de la formule 441.57
Pourcentage de pureté 99.9%