Learn More
Chlorure de néodyme(III) hydraté, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals Reacton™
Code produit. 11306318
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Conditionnement:
250g
50g
Code produit. 11306318
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 011251.18
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 19423-78-0 | Cl3Nd | 250.59 g/mol
Neodymium(III) chloride hydrate is used for production of neodymium metal. It also finds application in lasers and fiber amplifiers. It serves as dopants for silica based as well as plastic fibers. It plays an important role of additives in organic light emitting diodes resulting in improved LED emission spectrum. In addition, it is used in catalysis of polymerization of various dienes. It is used to modify titanium dioxide for use as a photocatalyst. Its coating on aluminum and its alloy protect them from corrosion. It is also extensively used as fluorescent labels for organic molecules.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 19423-78-0
Numéro MDL MFCD00011132
Spécification
Nom chimique ou matériau Neodymium(III) chloride hydrate
Point de fusion 124°C
Forme physique Agrégats cristallins
Quantité 50 g
Plage de pourcentage du dosage 99.9% (REO)
Formule moléculaire NdCl3·H2O
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 250.60 (Anhydrous)
Odeur Odorless
Aspect Crystalline aggregrates
compliance-icons
Identifiant produit
  • Neodymium(III) chloride hydrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Neodymium chloride