Learn More
Chlorure de néodyme(III) hydraté, REacton™, 99,99 % (OTR), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11326318
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
Code produit. 11326318
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 011252.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 19423-78-0
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 19423-78-0
Numéro MDL MFCD00011132
Spécification
Nom chimique ou matériau Neodymium(III) chloride hydrate
Point de fusion 124°C
Forme physique Agrégats cristallins humides
Quantité 25 g
Notes de pourcentage du dosage (REO)
Merck Index 14,6450
Poids de la formule 250.60 (Anhydrous)
Pourcentage de pureté 99.99%
Qualité Reacton