Learn More
Neomycin sulfate 100 μg/mL in Water, Dr. Ehrenstorfer
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Neomycin sulfate |
| CAS | 1405-10-3 |
| Noms d’analytes ou de composants | Neomycin sulfate |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C23H46N6O13 |
| Concentration | 100 μg/mL |
| Certifications/Conformité | ISO 17034 |
| Synonyme | Neomycin, sulfate (salt), Biosol, Bykomycin, Endomixin, Fradiomycin sulfate, Lidamycin Creme, Myacine, Mycerin sulfate, Mycifradin, Mycifradin N, Myciguent, Neo-Mantle Creme, Neobrettin, Neofracin, Neolate, Neomix, Neomycin sulfate, Neomycin sulphate, Neosulf, New France F, Nivemycin, Otobiotic, Quintess-N, Tuttomycin |
| SMILES | OC[C@@H]1[C@@H](O[C@@H]2[C@H](N)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](CN)O2)[C@@H](O)[C@H](O[C@H]3[C@H](O[C@@H]4[C@H](N)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CN)O4)[C@@H](N)C[C@@H](N)[C@@H]3O)O1.O=S(O)(O)=O.O=S(O)(O)=O.O=S(O)(O)=O.O |
| Solvent or Matrix | Water |
| Afficher plus |