Description
Honeywell Fluka™ offre une gamme étendue de matériaux de référence organiques et de matériaux de référence certifiés inorganiques de haute qualité.
- Produit conformément à la norme ISO 9001
- Convient à un large éventail d’industries et d’applications
- Certificat d’analyse détaillé inclus dans chaque expédition
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Neomycin-trisulfate salt hydrate |
| CAS | 1405-10-3 |
| % max. CAS | ≤ 100% |
| Couleur | Blanc |
| pH | 5 to 7.5 |
| Synonyme | Neomycin, sulfate (salt) |
| Poids moléculaire (g/mol) | 908.88 g/mol |
| Quantité | 100 mg |