missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CORNING™ Milieu de culture des îlots de porc néonatals

Le milieu de culture des îlots de porc néonatals Corning™ est un milieu spécialisé pour la recherche sur le diabète de type 1.

Marque:  CORNING™ 98-343-CV

Code nomenclature Nacres: NA.79

Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg

Code produit. 15886395

  • 101.00€ / 500mL
Expédition estimée: 16-10-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier

Description

Description

  • Milieu spécialisé pour la recherche sur le diabète
  • Le portefeuille de milieux spécialisés de Corning a été cité dans plusieurs protocoles d’isolement cellulaire des îlots pour la recherche sur le diabète de type 1
Spécification

Spécification

2°C à 8°C
Sterile
Recherche sur le diabète de type 1
500 mL
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions