Learn More
Ansell™ Gants immergeables en néoprène Neotop™ série 29-500
Code produit. p-8005317 Tous les produits Ansell Produits
Click to view available options
Dimensions:
7
8
9
10
11
Conditionnement:
12 paires
Code produit. 11787583
Marque: Ansell™ 29500100BP
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Idéal pour une utilisation dans des conditions de froid : le néoprène maintient sa superbe élasticité même à basse température. Les gants immergeables en néoprène Ansell Edmont™ Neotop™ série 29-500 protègent contre une large gamme d’acides, de caustiques, d’alcools et de nombreux solvants.
Idéal pour une utilisation dans le froid : le néoprène garde son incroyable élasticité même à basse température.Les gants d’immersion en néoprène Ansell Edmont™ Neotop™ série 29-500 protègent contre une large gamme d’acides, de produits caustiques, d’alcools et de nombreux solvants.
  • Doux, confortable et absorbant
  • Offre une flexibilité supérieure
  • Contient du caoutchouc naturel
  • Fatigue moins les mains que les autres gants lourds
  • Doublure en coton pur
  • Les applications comprennent l’agriculture, les industries chimiques, le raffinage du pétrole et de l’essence, le nettoyage et l’entretien
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau arrière Latex en caoutchouc naturel
Matériau de la manchette Néoprène
Applications Industrial
Couleur Noir
Laboratory/Cleanroom Use Oui
Latex Free No
Matériau Néoprène (manchette), Flocage de coton (doublure), Latex de caoutchouc (arrière)
Type de produit Gants pour immersion
Dimensions 10
Épaisseur (métrique) 0,75 mm
Couleur de manchette de gant Noir
Type de manchette de gant Structuré
Matériau de revêtement Floc de coton
Quantité 12 paires
Résistant à Acides, caustiques, alcools et nombreux solvants
Séries 29-500