Learn More
Ansell™ Gants en néoprène vert vif NeoTouch™ 25-101 Series
Code produit. p-8005318 Tous les produits Ansell Produits
Click to view available options
Dimensions:
7
8
9
10
Conditionnement:
100 pièces
Code produit. 11781573
Marque: Ansell™ 25101100
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Avec une formulation sans latex, les gants NeoTouch™ conviennent à la prévention des allergies de type I. Parce qu’ils sont sans poudre, ils limitent également le risque de dermatite pour le porteur. Ils offrent une excellente résistance aux acides, bases et alcools.
  • Revêtement intérieur en PUR pour un enfilage aisé
  • Bouts des doigts texturés pour une prise en main sûre
  • Manchette à bord roulé assurant un excellent ancrage
  • Couleur verte
  • Très résistants aux acides, bases et alcools
  • Bonne résistance aux éclaboussures de produits chimiques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Applications Industrial
Couleur Vert
Laboratory/Cleanroom Use Oui
Latex Free Yes
Matériau Néoprène
Type de produit Gants
Dimensions 10
Épaisseur (impériale) 0.0051 in.
Épaisseur (métrique) 0,13mm
Type de manchette de gant Ourlé
Matériau de revêtement polymère
Quantité 100 paires
Résistant à Acides, bases et alcools
Séries 25-101
Longueur (impériale) 9,5 in
Longueur (métrique) 250 mm