Learn More
Bolle Safety Ness+ Platinum™ Lunettes de sécurité
Click to view available options
Teinte de la lentille:
CSP (Comfort Sensitivity Perception)
Clear
Fumée
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Monture ultra-enveloppante
- Branches co-injectées en PC / TPR pour un plus grand confort
- Champ de vision panoramique
- Revêtement anti-rayures et anti-buée
- Plaquettes de nez antidérapantes
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | CE, EN166 FT |
| Type de lentille | Platinum™ |
| Revêtement de la lentille | Antibuée, Antirayures |
| Teinte de la lentille | CSP (Comfort Sensitivity Perception) |
| Type de produit | Lunettes de sécurité |
| Nb par paquet | 1paire |
| Poids (métrique) | 28 g |
| Lens Material | Polycarbonate |