Learn More
Réactif Nessler, Chem-Lab
Code produit. p-8014367
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Conditionnement:
100mL
Code produit. 11929232
Marque: Chem-Lab CL0214760100
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Utilisé pour détecter l’ammoniac. Le réactif Nessler Chem-Lab est une solution d’iodure de potassium et de chlorure de mercure / iodure de mercure, plus hydroxyde de sodium dans de l’eau. Il est utilisé pour la détermination qualitative de l’ammoniac et des composés d’ammonium.
Le réactif Nessler (K2HgI4) est une solution combinant de l’hydroxyde de sodium et de l’iodure de potassium avec du chlorure de mercure ou de l’iodure de mercure. Lorsqu’il réagit avec l’ammoniac gazeux, il produit des vapeurs brunes. Lorsqu’il passe par une solution d’ammoniac, il produit un précipité brun sale.
Identifiants chimiques
CAS 7783-33-7
Formule moléculaire H4HgI4K2
Poids moléculaire (g/mol) 790.44
Numéro MDL MFCD00049656
Clé InChI ZCPVFAXYZYZMBC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme nessler's reagent, nessler reagent, mayer's reagent, channing's solution, caswell no. 695, potassium iodomercurate, mercury ii potassium iodide, mercury potassium iodide, potassium mercuric iodide, mercuric potassium iodide
CID PubChem 24542
ChEBI CHEBI:51568
SMILES [K+].[K+].I.I.I.I.[Hg--]
Spécification
Nom chimique ou matériau Mercuric potassium iodide
Couleur Yellow
Point d’ébullition 100°C
Point de fusion 0°C
Composition 70g KI + 100g HgCl2 + 160g NaOH / l H2O
Informations sur la solubilité Water Soluble
Nom IUPAC dipotassium tetraiodomercurydiuide
Poids de la formule 786.40g/mol
Odeur Odorless
pH >13
Quantité 100 mL
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Nessler réactif
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H310-Mortel par contact cutané.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H330-Mortel par inhalation.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/au savon.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: KI,HgCl2,NaOH