missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NEUROD4 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Code produit 16843334 Tous les produits Proteintech Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
20 μL
150 μL
Conditionnement:
150µL
20µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
16843334 20 μL 20µL
16833334 150 μL 150µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 16843334 Fournisseur Proteintech Code fournisseur 146101AP20UL

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

Probably acts as a transcriptional activator. Mediates neuronal differentiation. Required for the regulation of amacrine cell fate specification in the retina.

Spécification

Antigène NEUROD4
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Concentration 0.29 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Expression NEUROD4
Numéro d’ordre du gène O09105, Q9HD90
Alias de gène ATH 3, ATH3, Atoh3, bHLHa4, MATH 3, NEUROD4, neurogenic differentiation 4, Protein atonal homolog 3
Symboles de gène(s) Neurod4
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène NEUROD4 Fusion Protein Ag6183
Méthode de purification Antigen Affinity Chromatography
Quantité 20 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 11923, 288821, 58158
Espèces cibles Human, Mouse, Rat
Contenu et stockage -20°C
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.