missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Neuronal Pentraxin R/NPTXR Antibody (09) [Janelia Fluor™ 525], Novus Biologicals™

Code produit 30165509
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30165509 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30165509 Fournisseur Novus Biologicals (Bio-Techne) Code fournisseur NBP326895JF525

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

Neuronal Pentraxin R/NPTXR Monoclonal antibody specifically detects Neuronal Pentraxin R/NPTXR in Human samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène Neuronal Pentraxin R/NPTXR
Applications ELISA
Classification Monoclonal
Clone 09
Conjugué Janelia Fluor 525
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène neuronal pentraxin receptor, NPR
Espèces hôtes Mouse
Immunogène This antibody was produced from a hybridoma resulting from the fusion of a mouse myeloma with B cells obtained from a mouse immunized with purified, recombinant Human Neuronal Pentraxin R/NPTXR (RefSeq#: NP_055108.2; Ala24-Ala500).
Méthode de purification Protein A purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 23467
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Forme Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.