Learn More
Solution de neutralisation, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
250 ml
500 ml
Conditionnement:
250mL
500mL
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Neutralization solution |
| Numéro MDL | MFCD00283950 |
| Quantité | 250 ml |
| Forme physique | Liquide |