Learn More
Eppendorf™ Couvercles à pignon pour agitateur de bain-marie modèle C76
Agitateur à bain-marie modèle C76
860.00€
Spécification
À utiliser avec (équipement) | Bain-marie à agitation, modèle C76 |
---|
Code produit | Marque | Matériau | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Matériau | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11379874
|
Eppendorf™
M1231-2010 |
Plexiglastrade; |
860.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 01-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Le couvercle en Plexiglas™ permet des températures allant jusqu’à 60°C Couvercle en acier inoxydable requis pour des températures supérieures à 60°C
Spécification
Bain-marie à agitation, modèle C76 |