Learn More
MP Biomedicals™ New Zealand Bovine Transferrin (Apo), Heat-treated
Bovine Transferrin is an iron-depleted product supplied as a heat-treated, lyophilized powder.
121.00€ - 404.00€
Spécification
À utiliser avec (application) | Media Nutrient Supplement |
---|---|
Poids moléculaire | 76,000 to 81,000 g/mol |
État réglementaire | Research Use Only |
Espèces | Bovine |
Recombinant | Native |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17592716
|
MP Biomedicals™
0215233480 |
100 mg |
121.00€
100mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Actuellement indisponible: Nous n'avons pas d'information sur la date de disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
|
17502726
|
MP Biomedicals™
0215233490 |
500 mg |
404.00€
500mg |
Expédition estimée: 27-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
Bovine Transferrin (APO) is an iron-depleted product supplied as a heat-treated, lyophilized powder. Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use.
- Frequently used as a nutrient in cell and microbial culture
- Used as a media supplement in biopharmaceutical production
- Useful transport factor in cell culture work to convey essential metabolites to the cells
- Important factor when culturing cells in a defined medium
Spécification
Media Nutrient Supplement | |
Research Use Only | |
Native | |
Cell Culture Grade |
76,000 to 81,000 g/mol | |
Bovine | |
Powder |