Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA NFkB p65 (Total) humain InstantOne
InstantOne ELISA
Marque: Invitrogen™ 85-86081-11
Code nomenclature Nacres: NA.84
Informations supplémentaires : Poids : 0.23750kg
Alert:
Veuillez contacter le service technique pour obtenir un certificat d’authenticité spécifique par lot
Includes:
- Manuel d'utilisation
- Plaque de dosage InstantOne™ – 96 puits (scellés)
- Tampon de lyse cellulaire (5X)
- Solution activatrice
- Tampon de lavage (10x)
- 65Réactif d'anticorps de capture NFkB p
- Réactif65 anti-corps de détection NFkB p
- Lysat de cellules témoins positives (lyophilisé)
- Réactif de détection (substrat TMB)
- Solution d’arrêt
- Joint de plaques
Description
Le test ELISA InstantOne™ est spécialement conçu pour la mesure précise du NFkB p65 humain total dans les lysats cellulaires. La détection de NFkB pour souris et rat est attendue. Le kit ELISA InstantOne™ permet une analyse rapide des échantillons en une heure environ. Tous les réactifs utilisés dans un sandwich ELISA traditionnel sont ajoutés en solution à une plaque suivie d’une étape de lavage et d’une détection avec le substrat colorimétrique TMB.
Le NF-kappaB (facteur nucléaire kappa B) est un facteur de transcription nucléaire présent dans tous les types de cellules et impliqué dans les réponses cellulaires aux stimuli tels que le stress, les cytokines, les radicaux libres, les rayonnements ultraviolets et les antigènes bactériens ou viraux. Le NF-kappaB joue un rôle clé dans la régulation de la réponse immunitaire à l’infection. Conformément à ce rôle, une régulation incorrecte du NF-kappaB a été associée au cancer, aux maladies inflammatoires et auto-immunes, au choc septique, à l’infection virale et au développement immunitaire inadéquat. Il y a cinq membres dans la famille NF-kappaB : NF-kappaB1, NF-kappaB2, RelA (également nommé p65), RelB et c-Rel. La forme la plus courante de NF-kappaB est l’hétérodimère p50/RelA, bien que d’autres formes de dimères NF-kappaB, telles que p50/p50, p52/p52, p52/RelA, p50/c-Rel, c-Rel/c-Rel, p52/RelB et p50/RelB ont également été identifiés dans certains types de cellules. Le rôle principal du NF-kappaB est de maintenir des fonctions cellulaires normales qui vont de la communication cellulaire à la motilité cellulaire, à la progression du cycle cellulaire et au développement de la lignée cellulaire. L’activité du NF-kappaB est étroitement régulée par l’interaction avec les protéines inhibitrices IkappaB.Spécification
Q04206 | |
Kit ELISA | |
Humaine | |
Lecteur de microplaques colorimétriques | |
p65,NFKB3 | |
HRP | |
RUO | |
2°C à 8°C | |
Humaine | |
1 h 10 min |
Biotine | |
Lysats cellulaires | |
ELISA | |
5970 | |
Anticorps de capture, Réactif pour anticorps de détection, Plaque d’analyse InstantOne™, Tampon de lyse cellulaire, Solution activatrice, Tampon de lavage (10x), Réactif de substrat (TMB), Solution d’arrêt, Lysat de cellules témoins positives (lyophilisé), Scellage des plaques | |
96 Tests | |
Lysat cellulaire (,20 μl) | |
RELA, NFKB3 | |
1 h 20 min |
Usage exclusivement réservé à la recherche