Learn More
NH4H2PO4 pour AAS 20 g/l, Fisher Chemical™
Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
50 mL
Conditionnement:
50mL
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | NH4H2PO4 |
| Conditionnement | Flacon |
| Forme physique | Liquide |
| Concentration | 20 g/L |
| Type | Modificateur de matrice pour AAS |
| Quantité | 50 mL |