Learn More
Sulfate de nickel-ammonium hexahydraté, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7024169
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
Code produit. 11438367
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A18441.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 7785-20-8 | H8N2NiO8S2·6H2O
Nickel ammonium sulfate hexahydrate is used as a nickel electrolyte for electroplating and as an analytical reagent. It is also used as a soil fertilizer.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’hexahydrate de sulfate de nickel-ammonium est utilisé comme électrolyte de nickel pour la galvanoplastie et comme réactif analytique. Il est également utilisé comme engrais pour les sols.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7785-20-8
Formule moléculaire H8N2NiO8S2·6H2O
Numéro MDL MFCD00150260
Synonyme Ammonium nickel sulfate hexahydrate
Spécification
Nom chimique ou matériau Nickel ammonium sulfate hexahydrate
Quantité 100 g
Formule linéaire Ni(NH4)2(SO4)2·6H2O
Numéro UN UN3077
Merck Index 14,6501
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 394.99 (286.90 Anhydrous)
Pourcentage de pureté 98%
Odeur Odorless
Densité 1.923
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Nickel ammonium sulfate hexahydrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Cancérogénicité Catégorie 1A
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
  • H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
  • H350i-Peut provoquer le cancer par inhalation.
  • H360D-Peut nuire au foetus.
  • H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Nickel ammonium sulfate hexahydrate