Learn More
Poudre de fer de chrome et de nickel, mesh de -325, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
Conditionnement:
1kg
250g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Nickel Chromium Iron powder |
| Quantité | 1 kg |
| Formule moléculaire | Ni:Cr:Fe; 58:27-31:7-11 wt% |
| Numéro MDL | MFCD01741927 |
| Numéro UN | UN3089 |
| Informations sur la solubilité | Insoluble in water |
| Conditionnement | Flacon en verre |