Learn More
Poudre de fer de chrome et de nickel, mesh de -325, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
Conditionnement:
1kg
250g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Nickel Chromium Iron powder |
| Quantité | 250 g |
| Formule moléculaire | Ni:Cr:Fe; 58:27-31:7-11 wt% |
| Numéro MDL | MFCD01741927 |
| Numéro UN | UN3089 |
| Conditionnement | Flacon en verre |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Nickel Chromium Iron powder
- Attention
- Matière solide inflammable Catégorie 2
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- Cancérogénicité Catégorie 2
- H228-Matière solide inflammable.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H351-Susceptible de provoquer le cancer.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P363-Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.
- P405-Garder sous clef.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .