Learn More
Chlorure de nickel(II) hexahydraté, 99,999 %, (métaux à l’état de traces), Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
5g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour l’analyse des ultra-traces
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Nickel(II) chloride hexahydrate |
| % min. CAS | 100.0 |
| % max. CAS | 100.0 |
| Forme physique | Solution |
| Quantité | 5 g |
| Plage de pourcentage du dosage | 99.999% |
| Formule linéaire | NiCl2·6H2O |
| Fieser | 14,351; 15,96; 17,86 |
| Merck Index | 15, 6590 |
| Informations sur la solubilité | Solubility in water: 2540g/L water (20°C). Other solubilities: soluble in ammonium hydroxide, soluble in alcohol |
| Afficher plus |