Learn More
Hydroxyde de nickel(II), pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-43704 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
250 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1kg
250g
5g
Code produit. 10155160
Marque: Thermo Scientific Acros 275020050
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
CAS: 12054-48-7 | H2NiO2 | 92.71 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12054-48-7
Formule moléculaire H2NiO2
Poids moléculaire (g/mol) 92.71
Numéro MDL MFCD00011140
Clé InChI BFDHFSHZJLFAMC-UHFFFAOYSA-L
Nom IUPAC nickel(2+) dihydroxide
SMILES [OH-].[OH-].[Ni++]
Spécification
Nom chimique ou matériau Nickel(II) hydroxide
Note relative au nom c.p., 60-61% Ni
Couleur Green
Forme physique Crystalline Powder
Quantité 5 g
Formule linéaire Ni(OH)2
Merck Index 15, 6595
Poids de la formule 92.7
Pourcentage de pureté 61.0 to 65.0% (Nickel)
Qualité Analytique