Learn More
Oxyde de nickel(II), vert, Ni 78,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15402157
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
Conditionnement:
1kg
250g
Code produit. 15402157
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 045094.30
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 1313-99-1 | NiO | 74.69 g/mol
Nickel(II) oxide is used in the preparation of nickel alloys including nickel steel alloys, manufacture of glass and porcelain paints. Further nickel oxide is the main component in nickel-iron battery (Edison battery), nickel-cadmium rechargeable battery, and also used in ceramic industry for making frits and porcelain glazes. It also acts as a hydrogenation catalyst. NiO/CNTs (nickel oxide/carbon nanotubes) could be a potential cathode catalyst for oxygen reduction reaction (ORR) in microbial fuel cells (MFCs). It is blended with other high purity oxides and used in a variety of semiconductor applications such as thermistors and varistors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1313-99-1
Formule moléculaire NiO
Poids moléculaire (g/mol) 74.69
Numéro MDL MFCD00011145
Clé InChI GNRSAWUEBMWBQH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme nickel ii oxide, nickel monoxide, bunsenite, nickelous oxide, nickel oxide, mononickel oxide, nickel protoxide, black nickel oxide, nickel 2+ oxide
CID PubChem 14805
Nom IUPAC oxonickel
SMILES O=[Ni]
Spécification
Nom chimique ou matériau Nickel(II) oxide
Point de fusion 1984°C
Couleur Vert
Forme physique Poudre
Quantité 250 g
Plage de pourcentage du dosage Ni 78.5%
Informations sur la solubilité Soluble in ammonium hydroxide. Insoluble in water.
Poids de la formule 74.71
Odeur Odorless
Densité 6.67
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Nickel(II) oxide, green
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 4
  • Cancérogénicité Catégorie 1A
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H350i-Peut provoquer le cancer par inhalation.
  • H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
  • H413-Peut être nocif à long terme pour les organismes aquatiques.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
  • P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Nickel oxide