Learn More
Cole-Parmer™ Pied de cadre en zinc nickelé
Marque:  Cole-Parmer™ 08041-38
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.13000kg
Code produit. 11797108
  • 124.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 01-03-2023
Spécification
Zinc nickelé
70 mm
Trois vis de montage
32 mm
12,7mm
Pied de cadre