Learn More
β-nicotinamide adénine dinucléotide, MP Biomedicals™
Catalog Number p-7083089
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
5 g
10 g
53-84-9
C21H27N7O14P2
663.43
MFCD00150377
BAWFJGJZGIEFAR-WIWLTUSXNA-N
nicotinamide adenine dinucleotide, nad+, diphosphopyridine nucleotide, nad-oxidized, nicotinamide-adenine dinucleotide, dpn-ox, beta-nicotinamide adenine dinucleotide, dpn+, nad, nad +
15938971
CHEBI:57540
1-[(2R,3R,4S,5R)-5-{[({[(2R,3S,4R,5R)-5-(6-amino-9H-purin-9-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methoxy}(hydroxy)phosphoryl phosphonato)oxy]methyl}-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]-3-carbamoyl-1λ⁵-pyridin-1-ylium
NC(=O)C1=CC=C[N+](=C1)[C@@H]1O[C@H](COP([O-])(=O)OP(O)(=O)OC[C@H]2O[C@H]([C@H](O)[C@@H]2O)N2C=NC3=C(N)N=CN=C23)[C@@H](O)[C@H]1O
53-84-9
C21H27N7O14P2
663.43
MFCD00150377
BAWFJGJZGIEFAR-WIWLTUSXNA-N
nicotinamide adenine dinucleotide, nad+, diphosphopyridine nucleotide, nad-oxidized, nicotinamide-adenine dinucleotide, dpn-ox, beta-nicotinamide adenine dinucleotide, dpn+, nad, nad +
15938971
CHEBI:57540
1-[(2R,3R,4S,5R)-5-{[({[(2R,3S,4R,5R)-5-(6-amino-9H-purin-9-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methoxy}(hydroxy)phosphoryl phosphonato)oxy]methyl}-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]-3-carbamoyl-1λ⁵-pyridin-1-ylium
NC(=O)C1=CC=C[N+](=C1)[C@@H]1O[C@H](COP([O-])(=O)OP(O)(=O)OC[C@H]2O[C@H]([C@H](O)[C@@H]2O)N2C=NC3=C(N)N=CN=C23)[C@@H](O)[C@H]1O
Il agit comme une molécule accepteur d’électrons majeure dans les oxydations biologiques. β-nicotinamide adénine dinucléotide MP Biomedicals intervient comme coenzyme des déshydrogénases et agit comme accepteur d’hydrogène. β-NAD est l’une des formes biologiquement actives de
Le β-NAD est présent dans les cellules vivantes principalement à l’état oxydé.
  • Il intervient comme coenzyme des enzymes de transfert d’hydrure dans les déshydrogénases, en particulier dans la déshydrogénation des alcools primaires et secondaires
  • Il agit habituellement comme accepteur d’hydrogène, formant ainsi le NADH, qui intervient alors comme donneur d’hydrogène dans la chaîne respiratoire
  • Il est utilisé comme substrat pour les enzymes consommatrices de NAD(+), qui comprennent les ADP-ribose transférases, les poly(ADP-ribose) polymérases, les cADP-ribose synthases et les sirtuines
  • Récemment décrit comme un agoniste P2Y11
Absorbance λ max (water): 259 ± 3nm
Point de fusion 160°C (literature)
pH 2 to 4 (1% aq. soln.)
Quantité 100 mg
Informations sur la solubilité Soluble in water (200mg/mL)
Poids de la formule 663.4 (anhydrous)
Pourcentage de pureté ≥98%
Forme physique Poudre de couleur blanche