missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Nidogen Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Code produit 13414647
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μL
Conditionnement:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
13414647 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 13414647 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur PA530103

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

Recommended positive controls: NT2D1. Predicted reactivity: Human (99%), Bovine (80%). Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.

This gene encodes a member of the nidogen family of basement membrane glycoproteins. The protein interacts with several other components of basement membranes, and may play a role in cell interactions with the extracellular matrix.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène Nidogen
Applications Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Classification Polyclonal
Concentration 1 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule PBS with 1% BSA, 20% glycerol and 0.01% thimerosal; pH 7
Expression NID1
Numéro d’ordre du gène P14543
Alias de gène A630025O17; enactin; Ent; Entactin; entactin 1; entactin-1; Nid; NID 1; NID1; NID-1; Nidogen (enactin); nidogen (entactin); nidogen 1; Nidogen precursor (Entactin); nidogen-1; Nidogen-1;
Symboles de gène(s) NID1
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant protein encompassing a sequence within the center region of human Nidogen 1. The exact sequence is proprietary.
Méthode de purification Antigen affinity chromatography
Quantité 100 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 4811
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.