Learn More
Thermo Scientific Chemicals Nifédipine
Catalog Number 10036213
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
21829-25-4
C17H18N2O6
346.34
MFCD00057326
HYIMSNHJOBLJNT-UHFFFAOYSA-N
nifedipine, procardia, adalat, procardia xl, adalat cc, cordipin, corinfar, fenihidine, citilat, oxcord
4485
CHEBI:7565
diméthyl 2,6-diméthyl-4-(2-nitrophényl)-1,4-dihydropyridine-3,5dicarboxylate
COC(=O)C1=C(C)NC(C)=C(C1C1=CC=CC=C1[N+]([O-])=O)C(=O)OC
21829-25-4
C17H18N2O6
346.34
MFCD00057326
HYIMSNHJOBLJNT-UHFFFAOYSA-N
nifedipine, procardia, adalat, procardia xl, adalat cc, cordipin, corinfar, fenihidine, citilat, oxcord
4485
CHEBI:7565
diméthyl 2,6-diméthyl-4-(2-nitrophényl)-1,4-dihydropyridine-3,5dicarboxylate
COC(=O)C1=C(C)NC(C)=C(C1C1=CC=CC=C1[N+]([O-])=O)C(=O)OC
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Nifedipine
Point de fusion 171.0°C to 175.0°C
Couleur Blanc à jaune
Résidus d’allumage 0.1% max.
Perte à la dessiccation 0.5% max.
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 25 g
Beilstein 22, V,4, 268
Merck Index 15, 6613
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in acetone,chloroform,benzene,dioxane,,methanol,ethanol
Poids de la formule 346.3
Pourcentage de pureté 98.0 to 102.0% (on dried substance)
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Nifedipine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.