missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ NIPA4 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Code produit 15776191 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μL
Conditionnement:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15776191 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15776191 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur PA558315

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

Immunogen sequence: FKDLDISCAS LPHMHKNPPP SPAPEPTVIR LEDKNVLVDN IELASTSSPE EKPKVFIIHS Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 78%, Rat - 82%.

NIPAL4 acts as a Mg(2+) transporter and can also transport other divalent cations such as Ba(2+), Mn(2+), Sr(2+) and Co(2+) but to a much less extent than Mg(2+). NIPAL4 may also be a receptor for ligands (trioxilins A3 and B3) from the hepoxilin pathway. The NIPAL4 gene likely encodes a membrane receptor. Mutations in the NIPAL4 gene have been associated with autosomal recessive congenital ichthyosis. Diseases associated with NIPAL4 include Ichthyosis, Congenital, Autosomal Recessive 6 and Autosomal Recessive Congenital Ichthyosis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène NIPA4
Applications Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Concentration 0.05 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Expression NIPAL4
Numéro d’ordre du gène Q0D2K0
Alias de gène 9530066K23Rik; ARCI6; ICHN; Ichthyin; ICHYN; Magnesium transporter NIPA4; NIPA like domain containing 4; Nipa4; NIPAL4; NIPA-like domain containing 4; NIPA-like protein 4; Non-imprinted in Prader-Willi/Angelman syndrome region protein 4; non-imprinted in Prader-Willi/Angelman syndrome region protein 4 homolog; RGD1309452
Symboles de gène(s) NIPAL4
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant protein corresponding to Human NIPA4. Recombinant protein control fragment (Product #RP-96939).
Méthode de purification Antigen affinity chromatography
Quantité 100 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 348938
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.