Learn More
Nitazoxanide-d4, MedChemExpress
Code produit. 16408428
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
10 mg
Code produit. 16408428
Marque: Medchem Express HYB0217S
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
MedChemExpress Nitazoxanide D4 (NTZ D4) is the deuterium labeled Nitazoxanide, which is an antiprotozoal agent.
Nitazoxanide D4 (NTZ D4) is the deuterium labeled Nitazoxanide, which is an antiprotozoal agent.
Spécification
Nom chimique ou matériau Nitazoxanide-d4
CAS 1246819-17-9
Notes de qualité de la pureté Research
Forme physique Solide
Formule moléculaire C12H5D4N3O5S
Couleur Off-White
Synonyme NTZ-d4 NSC-697855-d4
SMILES O=C(NC1=NC=C([N+]([O-])=O)S1)C2=C(OC(C)=O)C([2H])=C([2H])C([2H])=C2[2H]
Poids moléculaire (g/mol) 311.31
Quantité 10 mg
Poids de la formule 311.31
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.