Learn More
Feuille de nitinol, 0,05 mm (0,002 po) d’épaisseur, superélastique, surface plate hybridée et décapée, Thermo Scientific Chemicals
85.60€ - 688.00€
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15493985
FDS Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
045492.FF
25 x 25 mm
85.60€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock
pour voir le stock disponible 
15403995
FDS Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
045492.FI
50 x 50 mm
284.00€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock
pour voir le stock disponible 
15413995
FDS Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
045492.GH
100 x 100 mm
688.00€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock
Description
Nitinol foil is used in cell-phone technology as a retractable antenna, or microphone boom, due to its highly flexible and mechanical memory nature. It is also used in some novelty products, such as self-bending spoons which can be used by amateur and stage magicians to demonstrate psychic powers or as a practical joke, as the spoon will bend itself when used to stir tea, coffee, or any other warm liquid. It is highly biocompatible and has properties suitable for use in orthopaedic implants. Due to Nitinol's unique properties it has seen a large demand for use in less invasive medical devices.