Learn More
Solution étalon de nitrate 1000 ppm (1 mg/ml), pour chromatographie par appariement d’ions, prête à l’emploi, Fisher Chemical
Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Conditionnement:
100mL
Spécification
Spécification
| Conditionnement | Flacon en plastique PEHD |
| CAS | 7757-79-1 |
| Forme physique | Liquide |
| Formule moléculaire | KNO3 |
| Numéro MDL | MFCD00011409 |
| Clé InChI | FGIUAXJPYTZDNR-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | [K+].[O-][N+]([O-])=O |
| Nom IUPAC | potassium ; nitrate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 101.10 |
| CID PubChem | 24434 |
| Afficher plus |