Learn More
Acide nitrique, 0,5 M, Chem Lab™
Click to view available options
Quantité:
1 L
Conditionnement:
1L
Spécification
Spécification
| pH | < 1 |
| Couleur | Incolore |
| Concentration | 31,505 g de HNO3 pour 1 L de H2O = 0,5 N |
| Densité | 1,02 g/ml |
| Odeur | Inodore |
| Quantité | 1 L |
| Forme physique | Liquide |
| Informations sur la solubilité | Soluble dans l’eau |