Learn More
Acide nitrique, BAKER INSTRA-ANALYZED Plus, J.T. Baker™
Code produit. 15584055 Tous les produits J.T.Baker Produits
Click to view available options
Quantité:
2,5 L
Conditionnement:
2.50L
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit. 15584055
Marque: JT Baker 9368.2500
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Acides pour l’analyse critique des métaux à l’état de traces. La qualité est garantie pour 64 métaux maximum à l’état de traces testés jusqu’à des niveaux faibles de parties par milliard (ppb).
Les acides sont analysés jusqu’à la recherche de 64 métaux maximum dans la gamme faible des parties par milliard (ppb), garantissant ainsi une interférence de fond faible pour effectuer une analyse critique des métaux à l’état de traces.
Spécification
Nom chimique ou matériau Nitric Acid
CAS 7697-37-2
Point de fusion -41,6°C
Point d’ébullition 83°C
Odeur Âcre
Plage de pourcentage du dosage 67 to 69 %
Quantité 2,5 L
Formule moléculaire HNO3
Forme physique Liquide
Numéro MDL MFCD00011349
Numéro UN 2031
Synonyme hydrogen nitrate, aqua fortis, azotic acid, salpetersaeure, rfna, acidum nitricum, nital, acide nitrique, nitrous fumes, nitryl hydroxide
Informations sur la solubilité Fully miscible with Water
Clé InChI GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
SMILES O[N+]([O-])=O
Nom IUPAC acide nitrique
Poids moléculaire (g/mol) 63.01
CID PubChem 944
ChEBI CHEBI:48107