Learn More
Honeywell Safety Products™ Gants en nitrile
Code produit. 11837100
Click to view available options
:
Taille : 10
Code produit. 11837100
Marque: Honeywell Safety Products™ 209483110
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Gants en nitrile résistants aux produits chimiques avec une finition à motifs pour une meilleure prise en main. Les gants en nitraf Honey Safe Product™ Powercoat™ sont dotés d’un intérieur en coton floqué et d’une manchette de protection.
  • Composition en nitrile pour une résistance mécanique et chimique à une large gamme de produits, notamment les huiles, les graisses, les hydrocarbures, les détergents et de nombreux solvants.
  • Évitez tout contact avec des solvants contenant des cétones.
  • Conviennent aux préparations alimentaires qui comprennent des produits gras, à la production de peintures, de vernis.
  • Intérieur en coton floqué pour un confort et un enfilage et un retrait faciles.
  • Finition en relief pour une bonne prise en main dans les environnements gras et humides.
  • Grande élasticité et dextérité.
  • Gants de sécurité catégorie III.
  • La manchette aide à protéger une grande partie de l’avant-bras.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Risques irréversibles CE de CATÉGORIE III.EN 420-2003 Normes de base, Risques mécaniques EN 388-2003, Risques chimiques EN 374-2003, Catégorie EPI 3 CE, Numéro de certificat CE 0075/797/162/09/08/0359, Numéro d’attestation CE 0075/797/162/09/08/0359
Classification Dextérité :5
Couleur Vert
Cut Resistance Rating 1
Matériau Coton
Type de produit Gants
Dimensions 10
Épaisseur (métrique) 0,40 mm
À utiliser avec (application) Industries de l’agriculture, de l’automobile, de l’aviation, du bâtiment, de la construction, de la restauration, des produits chimiques, de l’alimentation, du nettoyage industriel, du fer, de l’acier, de l’entretien, de l’offshore, de la pétrochimie, de l’impression, du service, de la construction navale, du transport, des services publics et du traitement de l’eau.
Matériau de revêtement Floc de coton
Doublure Oui
Modèle 948
Indice de perforation 1
Quantité 10 paires/boîte
Résistant à Produits chimiques, huiles
Indice de déchirure 0
Longueur (métrique) 34 cm