Learn More
Acide nitrilotriacétique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-172536
Click to view available options
Quantité:
5 g
250 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Bouteille en verre
Flacon en plastique
Récipient en plastique
139-13-9
C6H9NO6
191.14
MFCD00004287
MGFYIUFZLHCRTH-UHFFFAOYSA-N
nitrilotriacetic acid, 2,2',2-nitrilotriacetic acid, triglycollamic acid, aminotriacetic acid, complexon i, trilon a, n,n-bis carboxymethyl glycine, nitrilotriacetate, komplexon i, titriplex i
8758
CHEBI:44557
acide 2-[bis(carboxyméthyl)amino]acétique
OC(=O)CN(CC(O)=O)CC(O)=O
139-13-9
C6H9NO6
191.14
MFCD00004287
MGFYIUFZLHCRTH-UHFFFAOYSA-N
nitrilotriacetic acid, 2,2',2-nitrilotriacetic acid, triglycollamic acid, aminotriacetic acid, complexon i, trilon a, n,n-bis carboxymethyl glycine, nitrilotriacetate, komplexon i, titriplex i
8758
CHEBI:44557
acide 2-[bis(carboxyméthyl)amino]acétique
OC(=O)CN(CC(O)=O)CC(O)=O
L’acide nitrilotriacétique, numéro CAS 139-13-9, est un composé d’acide tricarboxylique utilisé pour la chélation chimique et l’élution dans les études protéiques et la purification de certains composés de terre.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
  • L’acide nitrilotriacétique (acide 2,2’,2-nitrilotriacétique) est un acide tricarboxylique utilisé pour la purification chimique
Applications
  • Mutagène connu, adapté aux expériences de culture cellulaire de dommages à l’ADN
  • L’acide nitrilotriacétique peut être utilisé pour l’élution des protéines à l’aide de la méthode His-tag et de la chélation chimique
  • L’acide nitrilotriacétique est capable de chélater le Ca2+, le Co2+, le Cu2+ et le Fe3+
  • Destiné aux applications sensibles telles que la HPLC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Nitrilotriacetic acid
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 245.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Bouteille en verre
Formule linéaire N(CH2CO2H)3
Quantité 5 g
Beilstein 04,369
Merck Index 15,6665
Informations sur la solubilité Solubility in water: 1.28g/L (22.5°C). Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Poids de la formule 191.14
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Nitrilotriacetic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Cancérogénicité Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.