Learn More
Acide nitrilotriacétique, Honeywell Fluka™
Click to view available options
Quantité:
50 g
6 x 50 g
25 kg
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Nom chimique ou matériau | Nitrilotriacetic acid |
Point d’éclair | 100°C (212°F) |
Formule linéaire | N(CH2COOH)3 |
Quantité | 50 g |
Numéro UN | NONH for all modes of transport |
Beilstein | 1710776 |
Poids de la formule | 191.14g/mol |
Pourcentage de pureté | ≥99% |