Learn More
Ansell™ Combinaisons jetables stériles BioClean-D™ avec col et passe-pouce
Click to view available options
Dimensions:
S
M
L
XL
2XL
3XL
4X-Large
Taille (métrique) de la poitrine:
100 à 108 cm
108 à 116 cm
116-124 cm
124 à 132 cm
132 à 140 cm
84 à 92 cm
92 à 100 cm
Hauteur (métrique):
164 à 170 cm
170 à 176 cm
176 à 182 cm
182 à 188 cm
188 à 194 cm
194 à 200 cm
200 à 206 cm
Conditionnement:
15 pièces
20 pièces
Description
- En tissus CleanTough™ anti-statique et peu pelucheux
- Stérilisation par irradiation aux rayons gamma
- Propriétés anti-statiques
- Fabriqué dans un établissement titulaire de la certification ISO 9001:2008
- Fermeture à l’avant avec protection à rabat
- Élastique au dos, aux poignets et aux chevilles
- Disponibles en tailles : de S à 4XL
- Testés ASTM D6978 05
- TAMBOUR HELMKE testé
- Faible teneur en particules
- Niveau garanti de stérilité 10-6
Compliance
USP 797, USP 800, 503B
Spécification
Spécification
| Type de produit | Cleanroom Coveralls |
| Dimensions | 4X-Large |
| Couleur | Blanc |
| Stérilité | Stérile |
| Certifications/Conformité | ISO 9001:2015 |
| Certifications / conformité (Europe) | EN ISO 13982-1:2004+A1:2010, EN ISO 13034:2005+A1:2009, EN ISO 14325, ASTM F739-12, EN 1149-5:2008, EN530, EN 7854, EN 6530, EN 13934-1, EN9073-4, EN 863 and EN 13935-2, ISO 11137-1:2006 |
| Modèle | S-BDCCT |
| Taille (impériale) de la poitrine | 51-54 in. |
| Taille (métrique) de la poitrine | 132 à 140 cm |
| À utiliser avec (application) | Salle blanche, pharmaceutique, environnements contrôlés, EPI, installations 503B, fabrication, industrielles |
| Afficher plus |