Learn More
Ansell Gant en nitrile stérile pour salles blanches BioClean™ Emerald BENS
BIOPHARMA
Code produit. 15228148
Click to view available options
Dimensions:
10
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
Conditionnement:
200 paires
Code produit. 15228148
Marque: Ansell BENS8.5
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le gant en nitrile, sans accélérateur et sans poudre pour salles blanches protège contre les produits chimiques et les médicaments cytotoxiques. Recommandés pour les environnements critiques de classe 10/ISO 4.
Le gant en nitrile, sans accélérateur et sans poudre pour salles blanches protège contre les produits chimiques et les médicaments cytotoxiques. Recommandés pour les environnements critiques de classe 10/ISO 4.
  • longueur 12 po (300 mm) et main droite / main gauche
  • Texturé pour une meilleure utilisation dans des environnements contrôlés
  • Sans poudre / latex ; hypoallergénique
  • Gant en nitrile stérile irradié aux rayons gamma
  • Fait partie de la gamme de chimiothérapie BioClean-C
  • Traité pour assurer la compatibilité avec les conditions d’exploitation de classe ISO 4 et BPF UE Classe A
  • Double port
  • AQL 1,5
  • Niveau garanti de stérilité : 10-6
  • Catégorie 3 - équipement de protection individuelle de conception complexe conforme à la directive 89/686/CEE sur les EPI
  • Conforme aux exigences de la norme relative aux gants EN420:2003 et de la norme européenne relative aux gants médicaux (EN455 Parties 1, 2 et 3) et EN374-1, 2 et 3:2003. ASTM 6978-05 testé contre les médicaments cytotoxiques
Compliance
USP : 797, USP : 800
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité ASTM D6978-05
Certifications / conformité (Europe) CE 0598, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN 455 Partie 2, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, Contact avec des denrées alimentaires, Catégorie III
Cleanroom Class Classe 10/ISO 4
AQL 0,65
Couleur Vert
Finition externe Entièrement texturés
Finger Thickness (English) 5,1 mil
Finger Thickness (Metric) 0,13 mm
Matériau Nitrile
Palm Thickness (English) 3,9 mil
Palm Thickness (Metric) 0,10 mm
Poudré Sans poudre
Dimensions 8,5
Stérilité Stérile
Épaisseur (impériale) 5,1 mil
Épaisseur (métrique) 0,13 mm
Manufacturing/QMS Audit Standards ISO 9001, règlement EPI 2016 425 Module D
Modèle BENS85
Séries BioClean™ Emerald BENS
Longueur (impériale) 12 in
Longueur (métrique) 30,48 cm