Learn More
Ansell Gants pour salle blanche en nitrile stériles BioClean Excell™
BIOPHARMA
Code produit. 12795835
Click to view available options
Dimensions:
10
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
Conditionnement:
200 paires
Code produit. 12795835
Marque: Ansell BEXS80
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le meilleur du confort, sans accélérateur
  • 12 po (300 mm) main droite / main gauche
  • Nitrile stérile irradié aux rayons gamma
  • Le nitrile résiste à une large gamme de produits chimiques
  • Hypoallergénique
  • Excellentes propriétés anti-statiques
  • 1,5 sans petits orifices
  • Manchette ourlée sans poudre, sans latex, sans accélérateur
  • Traitée dans un environnement de salles blanches pour assurer la compatibilité avec les conditions d’exploitation de classe ISO 4 et BPF UE Classe A
  • Conforme aux exigences de la norme relative aux gants EN 420:2003 et de la norme européenne relative aux gants médicaux EN 455 (parties 1, 2 et 3) et EN 374-1, 2 et 3:2003
  • Fabriqué dans un établissement titulaire des certifications ISO 9001:2008 et 89/686/CEE Article 11b
  • Traité dans un environnement de salle blanche ISO classe 4 certifié NEBB
  • Conforme à la norme USP 797
  • AQL 1,5
  • Niveau garanti de stérilité 10-6
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications / conformité (Europe) CE 0598, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 455 Partie 2, Denrées alimentaires
Cleanroom Class Classe 10/ISO 4
AQL 1,5
Couleur Blanc
Finition externe Entièrement texturés
Finger Thickness (English) 6,6 mil
Finger Thickness (Metric) 0,17 mm
Hand Spécifique
Latex Free Oui
Matériau Nitrile
Palm Thickness (English) 4,7 mil
Palm Thickness (Metric) 0,12 mm
Poudré Sans poudre
Dimensions 8
Stérilité Stérile
Épaisseur (impériale) 6,6 mil
Épaisseur (métrique) 0,17 mm
Manufacturing/QMS Audit Standards ISO 9001, règlement EPI 2016 425 Module D
Modèle BEXS80
Séries BioClean™ BEXS
Longueur (impériale) 12 in
Longueur (métrique) 30,5 cm