Learn More
Ansell Gants de salle blanche en polychloroprène stérile BioClean™ Fusion
Code produit. 15288298
Click to view available options
Dimensions:
10
5,5
6,5
7,5
8,5
9
Conditionnement:
200 paires
Code produit. 15288298
Marque: Ansell SBFAP5055
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Gants en salle blanche en polychloroprène stériles et tactiles ultra-propres avec protection chimique. Recommandés pour les salles blanches de classe 10 / ISO 4.
  • Surface texturée
  • Longueur : 30,48cm (12 po)
  • Propriétés anti-statiques
  • Excellente protection chimique et sensibilité exceptionnelle
  • Sans latex pour éliminer les allergies au latex de type 1
  • Non poudré, manchette ourlée
  • Couleur : vert
  • Conformes classe ISO 4 et compatibles classe A tel que défini dans les BPF de l’UE
  • Double port
  • Polychloroprène
  • Ambidextres
  • AQL 1,5
  • Niveau garanti de stérilité 10-6
Compliance
USP 797
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité ISO 9001 : 2015 et (UE)2016/425, EN420:2003 + A1:2009, EN374-1:20016, EN374-5:2016 et EN421:2010, EN455-2:2015, ISO 11137-1:2006, (CE)1935/2004 et (CE)2023/2006, ASTM D978-05, ASTM D6978-05
Certifications / conformité (Europe) En420:2003 + A1:2009, EN374-1:20016, EN374-5:2016 et EN421:2010, EN455-2:2015, ISO 11137-1:2006, (EC)1935/2004 et (EC)2023/2006
Cleanroom Class Classe 10/ISO 4
AQL 1.5
Couleur Vert
Finition externe Partiellement texturé
Finger Thickness (English) 4,7 mil
Finger Thickness (Metric) 0,12 mm
Hand Ambidextres
Latex Free Oui
Matériau Polychloroprène
Palm Thickness (English) 3,9 mil
Palm Thickness (Metric) 0,10 mm
Poudré Sans poudre
Dimensions 5,5
Stérilité Stérile
Épaisseur (impériale) 4,7 mil
Épaisseur (métrique) 0,12 mm
Manufacturing/QMS Audit Standards ISO 9001:2015 et (EU)2016/425
Modèle S-BFAP-5055
Séries BioClean™ Fusion S-BFAP
Résistance à la traction 9 MPa
Longueur (impériale) 12 in
Longueur (métrique) 30,5 cm